Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Rörkopplingar, Y-form
Produktkod. 10160451
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10160451 8 mm Varje
1 options
Produktkod. 10160451 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01600708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00 SEK
    43.58 SEK / Paket med 1
    Save 15.42 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Slangkopplingar
  • Y-form
  • Med tre glas oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm