Läs mer
Cole-Parmer™ Bänkrörsskärare
Produktkod. 10485601
Change view
Material:
Stål
Produktkod. Material
10485601 Stål
1 options
Produktkod. 10485601 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer H210100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 SEK
    340.80 SEK / Paket med 1
    Save 29.20 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna rörskärare för allmänna rörskärningsapplikationer. Cole-Parmer™ Benchtop Tubing Cutter är idealisk för laboratorieanvändning. Stålblad gör rätvinkliga snitt i plaströr 1/16 till 5/8 tum OD.
Gör rena, raka snitt
  • Bärbar, fickformat skärare
  • Kapar flexibla slangar från 1,6 mm till 19 mm (0,06 till 0,75 tum) OD
  • Käften är lätt fjäderbelastad och förblir stängd för säkerhets skull när den inte används
  • Utbytbart blad av härdat stål
  • Längd: 7,6 cm (3 tum)
Specifikationer
Material Stål
Diameter (engelska) Yttre 0,06 till 0,75 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 till 19 mm
Total längd (engelska) 3 tum
Total längd (metrisk) 7.6 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Flexibilitet Flexibel
Produkttyp Rörskärare