Läs mer
Cole-Parmer Rörskärare
Produktkod. 30052988 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med:
Arbeta med slangar upp till 1-OD (1-OD för PE-slangar)
Produktkod. För användning med
30052988 Arbeta med slangar upp till 1-OD (1-OD för PE-slangar)
1 options
Produktkod. 30052988 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011850
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-05-2027
Slitstarkt stålblad gör raka, rena snitt genom plaströr
Stålblad ger hållbarhet. Svart.
Specifikationer
För användning med Arbeta med slangar upp till 1-OD (1-OD för PE-slangar)
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.