Läs mer
Descrizione
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska tillämpningar. PharMed™ BPT L/S™ Precision Pump Tubing motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor. Slangen är värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Även bra för ljuskänsliga prover.
Masterflex™ L/S™ pumpslangen är tillverkad med extremt nära toleranser som matchar våra L/S™ pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd. Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
- Tillämpningar: Cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
- Egenskaper: Ogiftig; icke-hemolytisk; extremt låg permeabilitet; motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor; värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Opak beige.
- Certifieringar: FDA-kompatibel och uppfyller USP Klass VI och EP krav. Slang tillverkas enligt GMP .
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | För cell- och vävnadsodlingsarbete och läkemedelsanvändning, även bra för ljuskänsliga prover |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.