Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precisionsrör, PharMed™ BPT
Produktkod. 11892603
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Material:
PharMed BPT
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11892603
Brand: Masterflex™ 0650817
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska tillämpningar. Masterflex™ L/S™ Precisionsrör, PharMed™ BPT motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor. Slangen är värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Bra för ljuskänsliga prover.
Använd denna slang för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska tillämpningar. PharMed™ BPT L/S™ Precision Pump Tubing motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor. Slangen är värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Även bra för ljuskänsliga prover.
Masterflex™ L/S™ pumpslangen är tillverkad med extremt nära toleranser som matchar våra L/S™ pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd. Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
  • Tillämpningar: Cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
  • Egenskaper: Ogiftig; icke-hemolytisk; extremt låg permeabilitet; motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor; värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Opak beige.
  • Certifieringar: FDA-kompatibel och uppfyller USP Klass VI och EP krav. Slang tillverkas enligt GMP .
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material PharMed BPT
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
För användning med (applikation) För cell- och vävnadsodlingsarbete och läkemedelsanvändning, även bra för ljuskänsliga prover
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum
Färg Opak beige
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar