Läs mer
Upchurch Scientific Tubing fused silica capillary natural 360µm O.D.,0.002 inch(50µm) I.D. 2m
Brand:  Upchurch Scientific 02032-35
Tubing fused silica capillary natural 360µm O.D.,0.002 inch(50µm) I.D. 2m
Produktkod. 13003180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00 SEK
    1737.71 SEK / Varje
    Save 472.29 SEK
    21% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-01-2026