Läs mer
Gilson™ PVC-slang för HF2 pumphuvud
Produktkod. 10246022 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
8 mm
Flödeshastighet:
128 ml/min.
218 ml/min.
340 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10246022
Brand: Gilson™ F117982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med HF2 pumphuvud
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
  • Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För HF2 pumphuvuden
För användning med (applikation) allmän användning
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 340 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang