Läs mer
Gilson™ PVC-slang för HF2 pumphuvud
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
8 mm
Flödeshastighet:
128 ml/min.
218 ml/min.
340 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
- Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
- PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | För HF2 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | allmän användning |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Flödeshastighet | 128 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |