Beskrivning
- Flexibel PVC-slang (2 m eller 5 m) med förstärkta ändar för standardapplikationer
- Silikonslang för aseptiska applikationer där MD8 används i sterila rum, operationssalar, isolatorer, blås-fyll-förseglingsmaskiner etc.
- Dessutom, en andra slang ansluten till luftutloppsanslutningen (utblås), gör att avloppsluften kan ledas bort till ett annat rum
- Finns i längderna 2 m och 5 m
- Flexibel PVC-slang med förstärkta ändar
- 25 x 3 mm
- 1 m längd (beställ efter en meters enheter, se beställningsinformation nedan)
- Steriliserbar
- 25 x 3 mm
Beställningsinfo
Silikonslang beställs i 1 meters längder (t.ex. kvantitet 2 = 2 meter, kvantitet 3 = 3 meter, etc).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,984 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Total längd (engelska) | 39,37 tum. |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,118 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | MD8 Airscan Luftprovtagare |
| Förpackningsmängd | 1 Pk. |
| Visa mer |