Läs mer
Fisherbrand™ Slang för peristaltisk och ICP Pumpar och grenrör: Accu-Rated™ PVC
Handla allt Fisherbrand Produkter
Slangstorlek:
1,65 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
Färg:
Blå/blå
Lila/lila
Lila/orange
Lila/svart
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 13/200 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.65 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (engelska) | 16 tum |
| Total längd (metrisk) | 41 cm |
| För användning med | Peristaltisk och ICP pump och grenrör |
| För användning med (applikation) | Peristaltisk och ICP pump och grenrör |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Visa mer |