Läs mer
Fisherbrand™ Slang för peristaltisk och ICP Pumpar och grenrör: Accu-Rated™ PVC
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,081 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.06 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (engelska) | 16 tum |
| Total längd (metrisk) | 41 cm |
| För användning med | Peristaltisk och ICP pump och grenrör |
| För användning med (applikation) | Peristaltisk och ICP pump och grenrör |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Visa mer |