Läs mer
Fisherbrand™ Slang för peristaltisk och ICP Pumpar och grenrör: Accu-Rated™ PVC
Produktkod. 16685364 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Slangstorlek:
1,65 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
Färg:
Blå/blå
Lila/lila
Lila/orange
Lila/svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Färg
16685364 2,54 mm Lila/orange
17438862 2,29 mm Lila/svart
16409290 1,65 mm Blå/blå
16675364 2,06 mm Lila/lila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16685364
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvåstegsslangen är färgkodad för enkel storleksidentifiering
Accu-Rated PVC
  • Stor mångsidighet för ett brett användningsområde
  • Måttlig kemikalieresistens
Beställningsinfo
Levereras i 16 tum. (41 cm) längder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/10 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.54 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (engelska) 16 tum
Total längd (metrisk) 41 cm
För användning med Peristaltisk och ICP pump och grenrör
För användning med (applikation) Peristaltisk och ICP pump och grenrör
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 2,54 mm
Gaspermeabilitet Mycket låg gaspermeabilitet
Färg Lila/orange
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar