Läs mer
Fisherbrand™ Slang för peristaltisk och ICP Pumpar och grenrör: Accu-Rated™ PVC
Produktkod. 17438862 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Slangstorlek:
1,65 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
Färg:
Blå/blå
Lila/lila
Lila/orange
Lila/svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Färg
17438862 2,29 mm Lila/svart
16409290 1,65 mm Blå/blå
16675364 2,06 mm Lila/lila
16685364 2,54 mm Lila/orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17438862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.52 SEK
    143.31 SEK / Paket med 12
    Save 637.21 SEK
    81% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvåstegsslangen är färgkodad för enkel storleksidentifiering
Accu-Rated PVC
  • Stor mångsidighet för ett brett användningsområde
  • Måttlig kemikalieresistens
Beställningsinfo
Levereras i 16 tum. (41 cm) längder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 9/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.29 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (engelska) 16 tum
Total längd (metrisk) 41 cm
För användning med Peristaltisk och ICP pump och grenrör
För användning med (applikation) Peristaltisk och ICP pump och grenrör
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 2,29 mm
Gaspermeabilitet Mycket låg gaspermeabilitet
Färg Lila/svart
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar