Läs mer
BRAND™ Sugrör för cell-culture™ enhet
Handla allt Brand Produkter
Total längd (metrisk):
2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Silikonkonstruktion
- För användning med cell-culture™ enhet
- Längd: 2m
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| För användning med | cell-culture™ enhet |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |