Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rörsänkare
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med:
5,5 till 6,2 mm ID-rör
Beskrivning
- Teflon™ sänken håller slangarna i botten av din behållare
- Slanghylsändar för enkel slanganslutning
- Lösningsmedelsresistent och autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Teflon |
| För användning med | 5,5 till 6,2 mm ID-rör |
| Färg | Vitt |
| Flexibilitet | Stel |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto