Läs mer
Masterflex™ PTFE slangsats
Produktkod. 11795978
Change view
Flödeshastighet:
0,06 till 17 ml/min.
65 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11795978 0,06 till 17 ml/min. Paket med 2
11705988 65 ml/min. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11795978 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7739050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 SEK
    1483.72 SEK / Paket med 2
    Save 436.28 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med L/S™ PTFE-slangpumphuvud. PTFE-rörset är idealiskt för vätskor med hög renhet och aggressiva organiska lösningsmedel.
  • PTFE-slangsatser inkluderar två stycken 38 cm (15 tum) längder och kan inte ersättas med vanliga PTFE-slangar
  • Genomskinlig PTFE-slang
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP 23 Klass VI krav
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (engelska) 1.25 ft.
Total längd (metrisk) 38 cm
För användning med Masterflex L/S PTFE-rörpumphuvud
Flödeshastighet 0,06 till 17 ml/min.
Produkttyp Slangar