Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-Tubocurarine chloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18752594
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18752594 50 mg
1 options
Produktkod. 18752594 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2820/50
Nicotinic receptor antagonist
Competitive, non-selective nicotinic acetylcholine receptor antagonist; causes skeletal muscle relaxation. Also a 5-HT3 and GABAA receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Tubocurarine chloride
CAS 57-94-3
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C37H43Cl2N2O6+
Formel vikt 681.65
Renhet 0.98
Molekylvikt (g/mol) 682.659