Läs mer
Tubulin Beta 4 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Produktkod. 18366535 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18366535 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18366535 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299382AF647
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Tubulin Beta 4 Polyclonal specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Tubulin Beta 4
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Tubulin Beta 4.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10382
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus