missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tubulin inhibitor 1, MedChemExpress

Produktkod. 16460947
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460947 50 mg
16454658 10 mg
16427377 5 mg
16425496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16460947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112607

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tubulin inhibitor 1 is a tubulin inhibitor, inhibits tubulin polymerization. Tubulin inhibitor 1 shows potent anti-tumor activity, casues cellular mitotic arrest in the G2/M phase, and induces cellular apoptosis.

Tubulin inhibitor 1 is a tubulin inhibitor, inhibits tubulin polymerization. Tubulin inhibitor 1 shows potent anti-tumor activity, casues cellular mitotic arrest in the G2/M phase, and induces cellular apoptosis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tubulin inhibitor 1
CAS 2237054-53-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24N2O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.28 mM)
LEDER CCOC1=CC=C(C2=CN(C)N=C2C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 368.43
Formel vikt 368.43
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.