Läs mer
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Produktkod. 16190561
Change view
Kvantitet:
300 bilder
60 bilder
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16190561 60 bilder 1 uppsättning
16180561 300 bilder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16190561 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T34077
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tubulin Tracker™ Deep Red ger djupröd/långröd fluorescens när den binds till polymeriserat tubulin i levande celler.
  • Baserad på Docetaxel konjugerad med en ljus, fotostabil djupröd fluorofor
  • Docetaxel tillhör familjen cytoskelettläkemedel som riktar sig mot tubulin
  • Absorberar och emitterar optimalt vid 652 nm respektive 669 nm och kan visualiseras med standard Cy5 filterinställningar med nästan alla fluorescerande bildinstrument
  • Kan multiplexeras med blå, grön, orange, röd och nära-IR fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller tillräckligt med material för minst 60 objektglas med 1 ml per objektglas.
• 1 injektionsflaska Tubulin Tracker Deep Red (Lägg till 60μ L/flaska med vattenfri DMSO för att göra en 1000X (1mM) stamlösning.  Lös upp stamlösning 1:1000 i cellavbildningslösning för att göra 1X (1μ M) färgningslösning.)
• 1 x 77 mg Probenecid (Lös innehållet i flaskan i 1 ml levande cellkompatibel buffert för att göra en 100X stamlösning.)
Butik på≤– 20 °C efter mottagande.
Torka ut och skydda mot ljus.
Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten hållbar i minst 6 månader.
Excitationsvåglängdsområde ⁄652 669
Kvantitet 60 bilder
Produktlinje TubulinTracker
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Etiketttyp UV-Vis-etiketter
Produkttyp Tubulin Tracker
Subcellulär lokalisering Tubulin