Läs mer
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Produktkod. p-7160174
Kvantitet:
300 bilder
60 bilder
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 16190561
Brand: Invitrogen™ T34077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tubulin Tracker™ Deep Red ger djupröd/långröd fluorescens när den binds till polymeriserat tubulin i levande celler.
  • Baserad på Docetaxel konjugerad med en ljus, fotostabil djupröd fluorofor
  • Docetaxel tillhör familjen cytoskelettläkemedel som riktar sig mot tubulin
  • Absorberar och emitterar optimalt vid 652 nm respektive 669 nm och kan visualiseras med standard Cy5 filterinställningar med nästan alla fluorescerande bildinstrument
  • Kan multiplexeras med blå, grön, orange, röd och nära-IR fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller tillräckligt med material för minst 60 objektglas med 1 ml per objektglas.
• 1 injektionsflaska Tubulin Tracker Deep Red (Lägg till 60μ L/flaska med vattenfri DMSO för att göra en 1000X (1mM) stamlösning.  Lös upp stamlösning 1:1000 i cellavbildningslösning för att göra 1X (1μ M) färgningslösning.)
• 1 x 77 mg Probenecid (Lös innehållet i flaskan i 1 ml levande cellkompatibel buffert för att göra en 100X stamlösning.)
Butik på≤– 20 °C efter mottagande.
Torka ut och skydda mot ljus.
Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten hållbar i minst 6 månader.
Excitationsvåglängdsområde ⁄652 669
Kvantitet 60 bilder
Produktlinje TubulinTracker
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Etiketttyp UV-Vis-etiketter
Produkttyp Tubulin Tracker
Subcellulär lokalisering Tubulin
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado