Läs mer
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Grön (Oregon Green™ 488 Taxol , bis-acetat)
Produktkod. 16204602
Change view
Kvantitet:
60 bilder
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16204602 60 bilder 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16204602 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T34078
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol , bis-acetat) ger grönfluorescerande färgning av polymeriserat tubulin i levande celler.
Tubulin Tracker Green är en oladdad, icke-fluorescerande förening som lätt passerar genom plasmamembranet hos levande celler. Väl inne i cellen spjälkas den lipofila blockerande gruppen av icke-specifika esteraser, vilket resulterar i en grönfluorescerande, laddad form, som hämmar den från att fly de levande cellerna. TubulinTracker Grönt reagens använder Oregon Green 488-färgämne, som absorberar och avger optimalt vid 494 nm respektive 522 nm, och fluorescens kan visualiseras med standardinställningar för GFP/FITC-filter med nästan alla fluorescerande bildinstrument. Det kan vara multiplex med blå, orange, röda, djupröda och nära IR-fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller tillräckligt med material för minst 60 objektglas vid 1 ml/glas och 1 x arbetskoncentration.
1 x 20μ g Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol , bis-acetat)
1 x 1 ml Pluronic F-127, 20% lösning i DMSO
Excitationsvåglängdsområde 494/522
Typ av färg Oregon Green™ 488
Kvantitet 60 bilder
Produktlinje TubulinTracker
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Etiketttyp UV-Vis-etiketter
Produkttyp Tubulin Tracker
Subcellulär lokalisering Tubulin