Läs mer
Tubuloside A, MedChemExpress
Produktkod. 16449268
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16449268 10 mg 10mg
16431688 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16449268 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2155
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Tubuloside A
CAS 112516-05-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H48O21
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (60.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1C(OC(C)C(O)C1O)OC(C(C(OCCC2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)OC(C)=O)C(C3COC(C(C(O)C4O)O)OC4CO)OC(/C=C/C5=CC(O)=C(O)C=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 828.76
Formel vikt 828.76
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.