Läs mer
Buerkle™ Tubus™ Provtagare
Beskrivning
- För grovkornigt bulkgods
- Tillverkad av rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- Speciell geometri av spetsen
- Motsvarar ISTA-standarden för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spannmålsprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 27.05 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISTA Standard |
| För användning med (applikation) | Hällbara bulkvaror, livsmedel |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 80 cm |