Läs mer
Buerkle™ Tubus™ Provtagare
Produktkod. p-8014589
Längd (metrisk):
40 cm
80 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10515423
Brand: Buerkle™ 53820040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Tubus™ Sampler gör det möjligt att ta bort bulklaster om livsmedel.
  • För grovkornigt bulkgods
  • Tillverkad av rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • Speciell geometri av spetsen
  • Motsvarar ISTA-standarden för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare Tubus
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad DIN ISTA Standard
För användning med (applikation) Hällbara bulkvaror, livsmedel
Diameter (metrisk) yttre topp 40 mm
Längd (metrisk) 40 cm