Läs mer
Tucatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Tucatinib (Irbinitinib) is a potent, orally active and selective HER2 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tucatinib |
| CAS | 937263-43-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H24N8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Irbinitinib ARRY-380 ONT-380 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (86.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | CC1=CC(NC2=C3C=C(NC4=NC(C)(C)CO4)C=CC3=NC=N2)=CC=C1OC5=CC6=NC=NN6C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.52 |
| Visa mer |