missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tucidinostat, MedChemExpress

Produktkod. 16483006
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483006 25 mg 25mg
16455186 100 mg -
16450587 50 mg -
16446977 5 mg -
16434258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109015

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tucidinostat (Chidamide) is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor, with IC50s of 95, 160, 67 and 78 nM, less active on HDAC8 and HDAC11 (IC50s, 733 nM, 432 nM, respectively), and shows no effect on HDAC4/5/6/7/9.

Tucidinostat (Chidamide) is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor, with IC50s of 95, 160, 67 and 78 nM, less active on HDAC8 and HDAC11 (IC50s, 733 nM, 432 nM, respectively), and shows no effect on HDAC4/5/6/7/9.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tucidinostat
CAS 1616493-44-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19FN4O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Chidamide HBI-8000 CS 055
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(CNC(/C=C/C2=CN=CC=C2)=O)C=C1)NC(C=CC(F)=C3)=C3N
Molekylvikt (g/mol) 390.41
Formel vikt 390.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.