Läs mer
Honeywell Safety Products™ Tuff Cut Nit handskar
Storlek:
7
8
9
10
Unit Size:
10 par
Description
- Stickad handske in Kevlar™ , höghållfast polyamid, stålfiber.
- Stickad konstruktion för handöverensstämmelse och fingerfärdighet.
- Polyuretanbelagd handflata för nötningsbeständighet.
- Nitrilskumbeläggning för olje- och fettbeständighet och förbättrad flexibilitet jämfört med standardnitril.
- Enastående skärmotstånd (nivå 5).
- Lämplig för hantering av tunga delar med hög skärrisk i oljiga och/eller feta miljöer
- Lätt värmeskydd (upp till 100 °C).
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI II Intermediära risker, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 388-2003 Mechanical Hazards, EN407-2004 Termiska risker, EC Kategori PPE 2, EC-certifikatnummer 0075/797/162/028/73, Attestation AET_2232533_Honeywell 2013, EG-intygsnummer 0075/797/162/04/13/0287 |
| Klassificering | Skicklighet: 5 |
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Beskrivning | Mätare 10 |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Svart, Gult |
| Betyg för skärmotstånd | 5 |
| Material | Aramidfiber, Polyamid, Fiber i rostfritt stål, Nitril, Dupont™ Kevlar™ Aramid fibrer |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 8 |
| Show More |