Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Beskrivning | Single Junction |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | pH-kombinationselektrod |
| För användning med (applikation) | För tungt belastade prover med hög föroreningsgrad |
| Inkluderar | 1m kabel, BNC-kontakt |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |