Läs mer
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ Kombinations pH-elektrod
Produktkod. 11775638 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
Double Junction
Single Junction
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
11775638 Double Junction Varje
11755638 Single Junction Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pH-kombinationselektrod är idealisk för att mäta tungt belastade prover med hög föroreningsgrad.
  • Okrossbar epoxigelelektrod med stötsäker Tuff Tip™ skyddad glödlampa
  • Keramisk ringformad isolering okänslig för föroreningar
  • Dubbelövergångselektroderna rekommenderas för laddade lösningar
  • Minskat underhåll och kort svarstid
  • Levereras med 1 m kabel DIN eller BNC
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning Double Junction
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) För tungt belastade prover med hög föroreningsgrad
Inkluderar 1m kabel, BNC-kontakt
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Kompatibilitet Nästan alla pH-mätare
För användning med (utrustning) Nästan alla pH-mätare