Läs mer
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ Kombinations pH-elektrod
Produktkod. p-8001430 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
Double Junction
Single Junction
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna pH-kombinationselektrod är idealisk för att mäta tungt belastade prover med hög föroreningsgrad.
  • Okrossbar epoxigelelektrod med stötsäker Tuff Tip™ skyddad glödlampa
  • Keramisk ringformad isolering okänslig för föroreningar
  • Dubbelövergångselektroderna rekommenderas för laddade lösningar
  • Minskat underhåll och kort svarstid
  • Levereras med 1 m kabel DIN eller BNC
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning Double Junction
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (applikation) För tungt belastade prover med hög föroreningsgrad
Inkluderar 1m kabel, BNC-kontakt
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Kompatibilitet Nästan alla pH-mätare
För användning med (utrustning) Nästan alla pH-mätare