Läs mer
TUG-1375, MedChemExpress
Produktkod. 16490997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490997 50 mg -
16484708 10 mg 10mg
16465536 100 mg -
16427427 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490997 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112813
MedChemExpress TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TUG-1375
Fysisk form Solid
CAS 2247372-59-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19ClN2O4S
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (282.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)SC[C@H]1C(O)=O)C3=CC=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 442.92
Formel vikt 442.92
Procent renhet 99.6%