Läs mer
TUG-770, MedChemExpress
Beskrivning
TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TUG-770 |
| CAS | 1402601-82-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14FNO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.39 mM) |
| LEDER | FC1=C(CCC(O)=O)C=CC(C#CC2=C(CC#N)C=CC=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.32 |
| Formel vikt | 307.32 |
| Visa mer |