Läs mer
TUG-891, MedChemExpress
Produktkod. 16465937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465937 5 mg -
16453208 10 mg 10mg
16449756 50 mg -
16432676 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100881
MedChemExpress TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TUG-891
CAS 1374516-07-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21FO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 180 mg/mL (493.95 mM)
LEDER O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 364.41
Formel vikt 364.41
Procent renhet 99.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism