Läs mer
Tocris Bioscience™ TUG 891
Beskrivning
Potent FFA4 (GPR120) agonist (pEC50 values are 7.36 and 7.77 for human and mouse GPR120 respectively). Selective for GPR120 over free fatty acid receptors (pEC50 = 4.19 for FFA1; displays no activity at FFA2 or FFA3). Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TUG 891 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 364.41 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.416 |