Läs mer
Tulathromycin A, MedChemExpress
Beskrivning
Tulathromycin A (Tulathromycin), a macrolide antibiotic, inhibits protein synthesis (IC50=0.26 μM) by targeting bacterial ribosome. Tulathromycin A is used for the research of respiratory disease in cattle and swine. Immunomodulatory effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tulathromycin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 217500-96-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H79N3O12 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Tulathromycin CP 472295 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (62.03 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |