Läs mer
Tulobuterol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312480
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312480 1 ml
1 options
Produktkod. 30312480 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17895395AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulobuterol
CAS 41570-61-0
Analyt- eller komponentnamn Tulobuterol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H18 Cl N O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(2-klorofenyl)etanol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 227.73
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 227,1077 g/mol