Läs mer
Tulobuterol-d9 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30456974
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30456974 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8972521MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulobuterol tert-butyl-d9 hydrochloride
CAS 1325559-14-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 2H9 H9 Cl N O . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-(2-Chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Tulobuterol D9 (tert-butyl D9) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccccc1Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometyl)propan-2-yl]amino]etanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 273.25
Formel vikt 272.1409