missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tulobuterol-d9 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tulobuterol tert-butyl-d9 hydrochloride |
| CAS | 1325559-14-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H9 H9 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2-Chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Tulobuterol D9 (tert-butyl D9) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccccc1Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(2-chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?