Läs mer
Tulobuterolhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15434049
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434049 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15434049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61448.03
 Begränsad artikel
I lager
beta-2-adrenerg receptoragonist | CAS: 56776-01-3 | C12H18ClNO·HCl
beta-2-adrenerg receptoragonister
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56776-01-3
Molekylformel C12H18ClNO·HCl
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Powder
För användning med (applikation) beta-2-adrenerg receptoragonister
Analysera 98%
Formel vikt 264.19
Känslighet Hygroskopisk
Smältpunkt 159 °C till 163 °C
Löslighet Löslig i metanol eller vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning