Läs mer
Tulobuterolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17940676
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17940676 250 mg
1 options
Produktkod. 17940676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3697.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tulobuterolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Analyt- eller komponentnamn Tulobuterol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 Cl N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Molekylvikt (g/mol) 264.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264,19 g/mol