missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tulobuterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tulobuterol Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 263.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?