Läs mer
Tulobuterolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30457103
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30457103 250 mg
1 options
Produktkod. 30457103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT897255250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Molekylformel C12 H18 Cl N O . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(2-klorofenyl)etanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 264.19
Formel vikt 263.0844