Läs mer
Tulobuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tulobuterol |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 227.1077 |
| Procent renhet | >95% |