Läs mer
Tulobuterol, TRC
Produktkod. 17964365
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964365 1 g
17952695 100 mg
17951915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8972501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41570-61-0
Molekylformel C12 H18 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 227.73
Synonym Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Tulobuterol, HN 078, Tulobuterol, o-Chloro-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(2-klorofenyl)etanol
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulobuterol
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
Formel vikt 227.1077
Procent renhet >95%