Läs mer
Abnova™ TULP3 Recombinant Protein
Produktkod. 16151652
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16151652
Brand: Abnova™ H00007289P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH32587
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 7289
Molekylvikt (g/mol) 74.36
Namn TULP3 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MEASRCRLSPSGDSVFHEEMMKMRQAKLDYQRLLLEKRQRKKRLEPFMVQPNPEARLRRAKPRASDEQTPLVNCHTPHSNVILHGIDGPAAVLKPDEVHAPSVSSSVVEEDAENTVDTASKPGLQERLQKHDISESVNFDEETDGISQSACLERPNSASSQNSTDTGTSGSATAAQPADNLLGDIDYLEDFVYSPAPQGVTVRCRIIRDKRGMDRGLFPTYYMYLEKEENQKIFLLAARKRKKSKTANYLISIDPVDLSREGESYVGKLRSNLMGTKFTVYDRGICPMKGRGLVGAAHTRQELAAISYETNVLGFKGPRKMSVIIPGMTLNHKQIPYQPQNNHDSLLSRWQNRTMENLVELHNKAPVWNSDTQSYVLNFRGRVTQASVKNFQIVHKNDPDYIVMQFGRVADDVFTLDYNYPLCAVQAFGIGLSSFDSKLACE
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MGC45295/TUBL3
Vanligt namn TULP3
Gensymbol TULP3
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution