Läs mer
Tulrampator, MedChemExpress
Produktkod. p-200096107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16420597 50 mg
16416987 5 mg
16415196 100 mg
16404268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16420597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tulrampator
CAS 1038984-31-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17FN4O3
Kvantitet 50 mg
Synonym CX-1632
Löslighetsinformation DMSO : 21.67 mg/mL (56.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1CC1)CO2)C3=C2C=C4C(N=NN(CCC5=CC(F)=CC=C5)C4=O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 380.37
Formel vikt 380.37
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation