Läs mer
Gilac™ Tumlare, 22 cykel, vit
Produktkod. 17938631
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,22 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17938631 0,22 l
1 options
Produktkod. 17938631 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G627221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.55 SEK
    81.37 SEK / Paket med 1
    Save 35.18 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Återanvändbara plast 22 Cycle Tumblers med enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Återanvändbar plasttumlare.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0,22 l
Kapacitet (engelska) 7,4 oz.
Kvantitet 10 Pk.
Produkttyp Tumlar Cup