Läs mer
Tungsten boride, 99% (metals basis)
Produktkod. 11337407
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337407 100 g 100g
11327407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012559.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-09-9 | BW | 194.65 g/mol
det används som ett slipmedel som används i tunn, tjock film.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-09-9
Molekylformel BW
Molekylvikt (g/mol) 194.65
MDL-nummer MFCD00049708
InChI-nyckel JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
PubChem CID 82793
IUPAC-namn boranylidynetungsten
LEDER B#[W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten boride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 194.66
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.