Läs mer
Biochrom Tungsten Bulb Filament
Produktkod. 10794787 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Ljuskälla:
Volfram halogen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljuskälla Förpackningsstorlek
10794787 Volfram halogen Varje
1 options
Produktkod. 10794787 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80202294
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tungsten halogen lamp with horizontal filament for Ultrospec 500 Pro UV/Visible Spectrophotometer.
  • Tungsten halogen lamp
  • Horizontal filament
  • For use with Ultrospec 500 Pro UV/Visible spectrophotometer
Specifikationer
Basstil Wire Terminal
Ljuskälla Volfram halogen
Spänning 12 V
Wattal 20 W
Våglängd UV and Visible
Tråd Vertical
För användning med (utrustning) Ultrospec 500 Pro UV/Visible Spectrophotometer
Produkttyp Halogen Lamp